Läs mer
Masterflex™ L/S™ Små patroner för flerkanaliga patronpumphuvuden
Produktkod. p-8004224
För användning med:
Microbore 2-stoppsslang
Microbore och Precisionsrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11858643
Brand: Masterflex™ 0751985
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Snäpp in och ut dessa patroner för snabba slangbyten. Använda Masterflex™ L/S™ Små patroner med L/S™ flerkanaliga patronpumphuvuden för synkron, flerkanalig pumpning.
  • Du behöver inte ta bort pumphuvudet från frekvensomriktaren
  • Ladda pumphuvuden med 1 till 8 patroner
  • Blanda stora och små patroner
  • En stor patron tar upp samma utrymme som två små
  • Patronhuvuden finns med tre eller fyra rullar; ju fler rullar desto lägre pulsering i flödet
  • Kräver drivningar med minst 1 ⁄10hk och max 600rpm
Especificaciones
För användning med (applikation) För synkron, flerkanalig pumpning
För användning med Microbore 2-stoppsslang
Antal kanaler Flera
Ocklusionstyp Justerbar
Kvantitet 1 vardera
Typ Pumphuvud för reducerad pulsationspatron
Hastighet 600 RPM
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado