Beskrivning
Använd detta flerkanaliga pumphuvud för synkront, flerkanaligt flöde från upp till 8 kanaler. MasterFlex™ Flerkanaliga rotorer i rostfritt stål Flerkanaliga pumphuvuden är designade för snabba slangbyten utan att ta bort pumphuvudet.
- Ladda pumphuvuden med 1 till 8 patroner
- Blanda stora och små —patroner en stor patron tar upp samma utrymme som två små
- Patronhuvuden finns med tre eller fyra rullar; ju fler rullar desto lägre pulsering i flödet
- Kräv enheter med ett minimum av
- 1 ⁄10hk och max 600rpm
- Inkluderar monteringsutrustning och insexnyckelverktyg
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 1,6 till 2300 ml/min. |
| Antal kanaler | Flera |
| Antal rullar | 3 |
| Ocklusionstyp | Fast |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Rullmaterial | Rostfritt stål |
| Typ | 4-kanals pumphuvud |
| Rotormaterial | Rostfritt stål |
| Hastighet | 1 till 600 rpm |