Läs mer
Masterflex™ Flerkanaligt pumphuvud i rostfritt stål
Produktkod. p-8004225
Flödeshastighet:
0,045 till 280 ml/min.
1,6 till 2300 ml/min.
Typ:
4-kanals pumphuvud
8-kanals pumphuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11855571
Brand: Masterflex™ 0753504
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta flerkanaliga pumphuvud för synkront, flerkanaligt flöde från upp till 8 kanaler. MasterFlex™ Flerkanaliga rotorer i rostfritt stål Flerkanaliga pumphuvuden är designade för snabba slangbyten utan att ta bort pumphuvudet.
  • Ladda pumphuvuden med 1 till 8 patroner
  • Blanda stora och små —patroner en stor patron tar upp samma utrymme som två små
  • Patronhuvuden finns med tre eller fyra rullar; ju fler rullar desto lägre pulsering i flödet
  • Kräv enheter med ett minimum av
  • 1 ⁄10hk och max 600rpm
  • Inkluderar monteringsutrustning och insexnyckelverktyg
Specifikationer
Flödeshastighet 0,045 till 280 ml/min.
Antal kanaler Flera
Antal rullar 6
Ocklusionstyp Fast
Kvantitet 1 vardera
Rullmaterial Rostfritt stål
Typ 4-kanals pumphuvud
Rotormaterial Rostfritt stål
Hastighet 1 till 600 rpm