Beskrivning
- Flödesområde: 1,7 till 2900 ml/min beroende på frekvensomriktarens varvtal och slangstorlek
- Varje pumphuvud för högpresterande precisionspumpslangar accepterar alla fyra högpresterande precisionsslangstorlekar: L/S 15, L/S 24, L/S 35 och L/S 36
- Twist-lock monteringsfunktion låter dig montera och stapla huvuden på några sekunder
- Medföljande monteringsplatta anpassar sig Easy-Load 3 till L/S driver
- Låsfliken säkrar pumphuvudet under drift i båda riktningarna
- Polypropylen (PP) hölje med CRS eller SS-rotor
- CRS rotorn är mer ekonomisk medan SS erbjuder större hållbarhet och kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 12.1 H x 8.8 W x 7.8 cm D |
| Flödeshastighet | 1,7 till 2900 ml/min. |
| För användning med (applikation) | För flerkanalsapplikationer |
| Antal kanaler | Flera |
| Antal rullar | 3 |
| Ocklusionstyp | Fast |
| Totalt djup (metriskt) | 7.8 cm |
| Total höjd (metrisk) | 12.1 cm |
| Total bredd (metrisk) | 8.8 cm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Visa mer |