Läs mer
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11705108
Change view
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11705108 25 Varje
11775138 13 Varje
11785138 14 Varje
11795138 16 Varje
11715148 17 Varje
11725148 18 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11705108 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0640425
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för tryck-/vakuumapplikationer. Masterflex™ Norprene™ L/S™ Precisionspumpslangar är idealiska för applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus.
  • Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ Pumps
  • Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer
  • Erbjuder lot-till-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet
  • Icke-ledande och värmeförseglingsbar
  • Ej åldrande, icke-oxiderande, med överlägsen syra- och alkalibeständighet
  • Opak svart
  • Överensstämmer med NSF , REACH, RoHS
  • Upp till 10 000 timmars slanglivslängd
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material Silikon
Total längd (metrisk) 1520 cm
För användning med (applikation) För applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Motståndsegenskaper Syror, alkalier
Slangstorlek 25
Flödeshastighet 1,7 till 1000 ml/min.
Slang Barb 3/16 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Opak svart
Maximalt tryck 35 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Norprene Slang