Läs mer
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11715148
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11715148
Brand: Masterflex™ 0640417
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för tryck-/vakuumapplikationer. Masterflex™ Norprene™ L/S™ Precisionspumpslangar är idealiska för applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus.
  • Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ Pumps
  • Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer
  • Erbjuder lot-till-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet
  • Icke-ledande och värmeförseglingsbar
  • Ej åldrande, icke-oxiderande, med överlägsen syra- och alkalibeständighet
  • Opak svart
  • Överensstämmer med NSF , REACH, RoHS
  • Upp till 10 000 timmars slanglivslängd
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Silikon
Total längd (metrisk) 1520 cm
För användning med (applikation) För applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Motståndsegenskaper Syror, alkalier
Slangstorlek 17
Flödeshastighet 2,8 till 1700 ml/min.
Slang Barb 1/4 tum
Höjd (metrisk) 6.7 m
Färg Opak svart
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 510 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Norprene Slang