Learn More
Masterflex™ Norprene™ L/S™ Precisionspumpslang
Product Code. 11725148
Change view
Click to view available options
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Unit Size:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Slangstorlek unitSize
11725148 18 Varje
11775138 13 Varje
11785138 14 Varje
11795138 16 Varje
11715148 17 Varje
11705108 25 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11725148 Supplier Masterflex™ Supplier No. 0640418
Only null left
Add to basket
Add to basket
Använd denna slang för tryck-/vakuumapplikationer. Masterflex™ Norprene™ L/S™ Precisionspumpslangar är idealiska för applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus.
  • Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ Pumps
  • Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer
  • Erbjuder lot-till-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet
  • Icke-ledande och värmeförseglingsbar
  • Ej åldrande, icke-oxiderande, med överlägsen syra- och alkalibeständighet
  • Opak svart
  • Överensstämmer med NSF , REACH, RoHS
  • Upp till 10 000 timmars slanglivslängd
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7.9 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,7 tum
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
Total längd (engelska) 49.8 ft.
Total längd (metrisk) 1520 cm
För användning med (applikation) För applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Motståndsegenskaper Syror, alkalier
Slangstorlek 18
Flödeshastighet 3,8 till 2300 ml/min.
Slang Barb 3/8 tum
Höjd (metrisk) 6.7 m
Färg Opak svart
Maximalt tryck 15 psi
Vakuumnivå 510 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Norprene Slang