Läs mer
Masterflex™ Norprene™ Mat L/S™ Precisionspumpslang
Beskrivning
Använd denna slang för livsmedelsapplikationer med hög temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mat L/S™ Precision Pump Tubing är idealisk för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer.
- Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ Pumps
- Beständig mot värme, ozon och UV-ljus
- Ej åldrande och icke-oxiderande
- Överlägsen syra- och alkalibeständighet
- Uppfyller FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
- Opak beige
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,19 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.8 mm |
| Material | Norprene Mat (A 60 F) |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,98 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Total längd (engelska) | 49.2 ft. |
| Total längd (metrisk) | 1500 cm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Visa mer |