Läs mer
Masterflex™ Norprene™ Mat L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11806694
Change view
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11806694 13 Varje
11826694 14 Varje
11715108 25 Varje
11821435 16 Varje
11841435 17 Varje
11851435 18 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11806694 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0640213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 SEK
    1131.25 SEK / Paket med 1
    Save 273.75 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för livsmedelsapplikationer med hög temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mat L/S™ Precision Pump Tubing är idealisk för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer.
  • Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ Pumps
  • Beständig mot värme, ozon och UV-ljus
  • Ej åldrande och icke-oxiderande
  • Överlägsen syra- och alkalibeständighet
  • Uppfyller FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Opak beige
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,031 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,51 tum
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 1500 cm
För användning med (applikation) Idealisk för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Motståndsegenskaper Syror, alkalier
Slangstorlek 13
Flödeshastighet 0,06 till 36 ml/min.
Slang Barb 1/16 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Opak beige
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Norprene Matslang