Läs mer
Masterflex™ Norprene™ Mat L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11821435
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11821435
Brand: Masterflex™ 0640216
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för livsmedelsapplikationer med hög temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mat L/S™ Precision Pump Tubing är idealisk för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer.
  • Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ Pumps
  • Beständig mot värme, ozon och UV-ljus
  • Ej åldrande och icke-oxiderande
  • Överlägsen syra- och alkalibeständighet
  • Uppfyller FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Opak beige
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,12 tum
Diameter (metrisk) Inre 3.1 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,62 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 1500 cm
För användning med (applikation) Idealisk för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Motståndsegenskaper Syror, alkalier
Slangstorlek 16
Flödeshastighet 0,8 till 480 ml/min.
Slang Barb 1/8 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Opak beige
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Norprene Matslang