Läs mer
Masterflex™ Norprene™ Mat L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11841435
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11841435
Brand: Masterflex™ 0640217
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för livsmedelsapplikationer med hög temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mat L/S™ Precision Pump Tubing är idealisk för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer.
  • Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ Pumps
  • Beständig mot värme, ozon och UV-ljus
  • Ej åldrande och icke-oxiderande
  • Överlägsen syra- och alkalibeständighet
  • Uppfyller FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Opak beige
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Norprene Mat (A 60 F)
Total längd (metrisk) 1500 cm
För användning med (applikation) Idealisk för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Motståndsegenskaper Syror, alkalier
Slangstorlek 17
Flödeshastighet 2,8 till 1700 ml/min.
Slang Barb 1/4 tum
Höjd (metrisk) 6.7 m
Färg Opak beige
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 510 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar