Läs mer
Masterflex™ Norprene™ Mat I/P™ Högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. 11869591 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Slangstorlek:
88
89
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
11869591 88 Varje
11721239 89 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11869591 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0640288
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8110.00 SEK
    6570.56 SEK / Paket med 1
    Save 1539.44 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Använd denna slang för livsmedelsapplikationer med hög temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mat I/P™ Högpresterande precisionspumpslangar är idealiska för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin.
  • För applikationer som involverar tryck, suglyft, trögflytande vätskor eller lång slanglivslängd
  • Tjockare vägg jämfört med precisionspumpslangar
  • Beständig mot värme, ozon och UV-ljus
  • Ej åldrande och icke-oxiderande
  • Överlägsen syra- och alkalibeständighet
  • Uppfyller FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Opak beige
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 12.7 mm
Material Norprene
Total längd (metrisk) 1500 cm
För användning med (applikation) livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Motståndsegenskaper Syror
Slangstorlek 88
Flödeshastighet 0,02 till 17 l/min.
Slang Barb 1/2 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Opak beige
Maximalt tryck 35 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar för pumpar