Läs mer
Masterflex™ Norprene™ I/P™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11785148 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
11785148 73 Varje
11725029 26 Varje
11721389 82 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11785148 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0640473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4390.00 SEK
    3246.14 SEK / Paket med 1
    Save 1143.86 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-01-2027
Håller ut och överträffar andra slangar med 10 000 timmars slanglivslängd
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,37 tum.
Diameter (metrisk) Inre 9.5 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 2,87 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 73 mm
Total längd (engelska) 49.8 ft.
Total längd (metrisk) 1520 cm
För användning med (applikation) För applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Motståndsegenskaper Syror
Slangstorlek 73
Flödeshastighet 0,01 till 8 L/min.
Slang Barb 3/8 tum
Färg Opak svart
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Slangar för pumpar