Läs mer
Masterflex™ Norprene™ Mat I/P™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11735029
Change view
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11735029 26 Varje
11831455 73 Varje
11885092 82 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11735029 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0640226
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för livsmedelsapplikationer med hög temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mat I/P™ Precision Pump Tubing är idealisk för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer.
Precisionspumpslangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Erbjuder lot-till-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet.
  • Beständig mot värme, ozon och UV-ljus
  • Ej åldrande och icke-oxiderande
  • Överlägsen syra- och alkalibeständighet
  • Uppfyller FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Opak beige
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Norprene
Diameter (engelska) Yttre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6.4 mm
Total längd (engelska) 49.8 ft.
Total längd (metrisk) 1520 cm
För användning med (applikation) livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Motståndsegenskaper Syror
Slangstorlek 26
Flödeshastighet 0,01 till 4 l/min.
Slang Barb 1/4 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Opak beige
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar för pumpar