Läs mer
Masterflex™ Norprene™ Mat I/P™ Precisionspumpslang
Beskrivning
Använd denna slang för livsmedelsapplikationer med hög temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mat I/P™ Precision Pump Tubing är idealisk för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer.
Precisionspumpslangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Erbjuder lot-till-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet.
- Beständig mot värme, ozon och UV-ljus
- Ej åldrande och icke-oxiderande
- Överlägsen syra- och alkalibeständighet
- Uppfyller FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
- Opak beige
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 9.5 mm |
| Material | Norprene |
| Total längd (metrisk) | 1520 cm |
| För användning med (applikation) | livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Motståndsegenskaper | Syror |
| Slangstorlek | 73 |
| Flödeshastighet | 0,01 till 8 L/min. |
| Slang Barb | 3/8 tum |
| Visa mer |