Läs mer
Masterflex™ Nylon Hullingförsedda beslag
Produktkod. 12437260
För användning med:
0,0625 tum. Slang-ID
0,25 tum Slang-ID
0,375 x 0,25 tum. Slang-ID
0,625 tum Slang-ID
Form:
Rak
T-form
Y
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12437260
Brand: Masterflex™ 3061618
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Slanghullingar gör slanganslutningar snabba och enkla och kräver inga verktyg för installation.
  • Anslut enkelt vätskebanor i laboratoriet
  • Inga läckor, flödesbegränsningar eller kostsamma stillestånd
  • Skapar tätningar som vanligtvis håller tryck upp till 30 psi (2 bar)
Specifikationer
Material Nylon
För användning med 0,375 x 0,25 tum. Slang-ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 10-pack
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Form Rak
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttyp Hullingförsedd montering