Läs mer
Masterflex™ L/S™ Ersättningsväxelenhet för 6 till 600 rpm drivningar
Produktkod. 11809721 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Hastighet:
6 till 600 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
11809721 6 till 600 rpm Varje
1 options
Produktkod. 11809721 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0755309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00 SEK
    1142.21 SEK / Paket med 1
    Save 352.79 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Få ut det mesta av ditt Masterflex™ driver reservdelar och servicesatser
  • Lätt att installera, dessa servicesatser undviker kostsamma stilleståndstider för ditt kugghjulspumphuvud
  • Lämplig att använda med Masterflex™ L/S™ 6 till 600 rpm drivningar
Specifikationer
Typ Ersättningsdelar
Hastighet 6 till 600 rpm