Läs mer
Masterflex™ Norprene™ Mat L/S™ Högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. 11730999
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11730999
Brand: Masterflex™ 0640236
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för livsmedelsapplikationer med hög temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mat L/S™ Högpresterande precisionspumpslangar är idealiska för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin.
  • För applikationer som involverar tryck, suglyft, trögflytande vätskor eller lång slanglivslängd
  • Tjockare vägg jämfört med precisionspumpslangar
  • Beständig mot värme, ozon och UV-ljus
  • Ej åldrande och icke-oxiderande
  • Överlägsen syra- och alkalibeständighet
  • Uppfyller FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
  • Opak beige
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 9.7 mm
Material Silikon
Total längd (metrisk) 1500 cm
För användning med (applikation) Idealisk för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Motståndsegenskaper Syror, alkalier
Slangstorlek 36
Flödeshastighet 4,8 till 2900 ml/min.
Slang Barb 3/8 tum
Höjd (metrisk) 8.2 m
Färg Opak beige
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 610 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Norprene Matslang