Läs mer
Masterflex™ Norprene™ Mat L/S™ Högpresterande precisionspumpslang
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd denna slang för livsmedelsapplikationer med hög temperatur. Masterflex™ Norprene™ Mat L/S™ Högpresterande precisionspumpslangar är idealiska för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin.
- För applikationer som involverar tryck, suglyft, trögflytande vätskor eller lång slanglivslängd
- Tjockare vägg jämfört med precisionspumpslangar
- Beständig mot värme, ozon och UV-ljus
- Ej åldrande och icke-oxiderande
- Överlägsen syra- och alkalibeständighet
- Uppfyller FDA, 3A, NSF , REACH, RoHS
- Opak beige
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,31 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 7.9 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,37 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 35 mm |
| Total längd (engelska) | 49.2 ft. |
| Total längd (metrisk) | 1500 cm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för livsmedels-, mejeri- och dryckesindustrin |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Visa mer |