Läs mer
Masterflex™ Norprene™ I/P™ Högpresterande precisionspumpslang
Beskrivning
- Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
- Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
- Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
- Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 9.5 mm |
| Material | Norprene |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Motståndsegenskaper | Syror |
| Slangstorlek | 70 |
| Flödeshastighet | 0,01 till 8 L/min. |
| Slang Barb | 3/8 tum |
| Visa mer |