Läs mer
Masterflex™ Viton™ L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11750469
Change view
Slangstorlek:
17
18
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11750469 17 Varje
11760469 18 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11750469 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9641217
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå högsta prestanda från din Masterflex™ L/S™ pumphuvuden med denna precisionsextruderade slang. Masterflex™ Viton™ L/S™ Precision Pump Tubing är idealisk för applikationer där FDA-överensstämmelse krävs, syra- och lösningsmedelsöverföring och högtemperaturarbete.
Slangen är tillverkad med snäva toleranser som matchar våra L/S —Pumphuvuden säkerställer exakta flödeshastigheter och lång slanglivslängd.
  • God kemikaliebeständighet
  • Motstår frätande ämnen, lösningsmedel och oljor vid förhöjda temperaturer
  • Opak svart
  • Överensstämmer med FDA, ADCF
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Viton
Total längd (metrisk) 750 cm
För användning med (applikation) livsmedel eller laboratorieapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Slangstorlek 17
Flödeshastighet 2,8 till 1700 ml/min.
Slang Barb 1/4 tum.
Höjd (metrisk) 6.7 m
Färg Opak svart
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 510 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttyp Slangar för pumpar