Läs mer
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11896943
Change view
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11896943 17 15m
11856943 13 Varje
11866943 14 Varje
11876943 16 Varje
11806953 18 Varje
11886943 25 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11896943 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0644217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6895.00 SEK
    5118.24 SEK / 15m
    Save 1776.76 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för ett brett utbud av laboratorie-, läkemedelsbearbetnings- och biotekniska tillämpningar. Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Precisionspumpslangar har utmärkt kemisk resistens och hållbarhet under tryck.
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer. Fungerar i ett brett utbud av kemiska tillämpningar vilket begränsar antalet slangformuleringar du behöver ha till hands. Låg spallation bibehåller vätskans renhet. Flexibel yttermantel fungerar som ett isolerande lager för att absorbera och avleda värme från rullarna och förlänga slangens livslängd.
  • Mjukgöringsfritt foder med slät hål är hydrofobt och motstår absorption/adsorption av vattenhaltiga vätskor
  • Överensstämmer med USP Klass VI, FDA, REACH, RoHS
  • Utmärkt kemisk kompatibilitet och biokompatibilitet
  • Utmärkt pumplivslängd och hållbarhet under tryck
  • Utmärkt kemikaliebeständighet och lång pumplivslängd
  • Möter USP Klass VI krav
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Chem-Durance Bio
Total längd (metrisk) 1520 cm
För användning med (applikation) laboratorie-, läkemedelsbearbetnings- och biotekniska tillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Slangstorlek 17
Flödeshastighet 2,8 till 1700 ml/min.
Höjd (metrisk) 6.7 m
Färg Ogenomskinlig
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 510 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar