Läs mer
Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11846753
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11846753
Brand: Masterflex™ 0643525
Only null left
Add to basket
Add to basket
Skydda vätskerenheten med PharmaPure™ slang. Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Precision Pump Tubing har ultralåg spallation, idealisk för känsliga och dyra vätskor och för filtreringstillämpningar.
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer.
  • Ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet
  • Lång livslängd under tryck upp till 60 psi (4 bar)
  • Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
  • Möter USP Klass VI kriterier
  • FDA-kompatibel
  • Farmaceutisk bioteknik och livsmedelstillämpningar
  • Opak off-white
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material PharmaPure
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) läkemedels-, bioteknik- och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Slangstorlek 25
Flödeshastighet 1,7 till 1000 ml/min.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak off-white
Maximalt tryck 35 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Slangar för pumpar