Läs mer
Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Precisionspumpslang
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer.
- Ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet
- Lång livslängd under tryck upp till 60 psi (4 bar)
- Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
- Möter USP Klass VI kriterier
- FDA-kompatibel
- Farmaceutisk bioteknik och livsmedelstillämpningar
- Opak off-white
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.8 mm |
| Material | PharmaPure |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | läkemedels-, bioteknik- och livsmedelstillämpningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Slangstorlek | 13 |
| Flödeshastighet | 0,06 till 36 ml/min. |
| Höjd (metrisk) | 8.8 m |
| Gaspermeabilitet | Låg |
| Visa mer |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion