Läs mer
Masterflex™ Viton™ L/S™ Högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. 11780499
Change view
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11780499 15 Varje
11790499 24 Varje
11700509 35 Varje
11710509 36 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11780499 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9641215
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå högsta prestanda från din Masterflex™ L/S™ pumphuvuden med denna precisionsextruderade slang. Masterflex™ Viton™ L/S™ Högpresterande precisionspumpslangar är idealiska för applikationer där FDA-överensstämmelse krävs, syra- och lösningsmedelsöverföring och högtemperaturarbete.
Slangen är tillverkad med snäva toleranser som matchar våra L/S —Pumphuvuden säkerställer exakta flödeshastigheter och lång slanglivslängd. Högpresterande precisionsslangar har en tjockare vägg som förbättrar tryckgenerering, suglyft, förmåga att pumpa viskösa vätskor och slanglivslängd.
  • God kemikaliebeständighet
  • Motstår frätande ämnen, lösningsmedel och oljor vid förhöjda temperaturer
  • Opak svart
  • Överensstämmer med FDA, ADCF
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material Viton
Total längd (metrisk) 762 cm
För användning med (applikation) livsmedel eller laboratorieapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Motståndsegenskaper Syror, organiska lösningsmedel
Slangstorlek 15
Flödeshastighet 1,7 till 1000 ml/min.
Slang Barb 3/16 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak svart
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttyp Slangar för pumpar