Läs mer
Masterflex™ I/P™ Luftdriven pumpdrift med variabel hastighet
Produktkod. 11716788 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Hastighet:
100 till 650 varv per minut
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
11716788 100 till 650 varv per minut Varje
1 options
Produktkod. 11716788 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0758930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36770.00 SEK
    28141.48 SEK / Paket med 1
    Save 8628.52 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 12-02-2027
Använd denna luftdrivna drivenhet med variabel hastighet när elektrisk kraft kan vara osäker eller opraktisk. MasterFlex™ I/P™ Luftdriven pumpdrift med variabel hastighet inkluderar regulator med 5μ m luftfilter, 1⁄4 tum. NPT(F)-anslutning, automatisk smörjanordning, 0 till 30 psi tryckmätare och ljuddämpare.
  • Variera motorhastigheten genom att använda en regulator för att justera lufttrycket
  • Luftmotorn på 3/4 hk startar mjukt, går svalt och kräver lite underhåll
  • Luftmotor genererar mindre värme än en elmotor
  • Målat stål IP34-klassat hölje skyddar mot vattenstänk
  • Drive uppfyller EU:s maskindirektivs krav för CE-överensstämmelse
  • Drive överensstämmer med design-/tillverkningsstandarder i den europeiska gemenskapen
  • Anslut till din befintliga lufttillförsel eller kompressor
  • Luftslang och kompressor ingår ej
  • Frekvensomriktaren accepterar två olika pumphuvudtyper: I/P Standard eller I/P LÄTT LADDA
För säker drift, jorda noggrant för att skydda mot statisk elektricitet.
Specifikationer
Elektriska krav 3/4 hp 560 w
Inkluderar Regulator med 5-μ m luftfilter och 1/4'' NPT(F)-anslutning, automatisk smörjanordning, 0 till 30 psi tryckmätare och ljuddämpare
Hastighetskontroll ±10 %
Typ Drivenhet till pumpar
Wattal 560 w
Hastighet 100 till 650 varv per minut