Läs mer
Masterflex™ L/S™ Drivenhet med fast hastighet, 230 VAC/50 Hz modeller
Produktkod. 11872593
Flödeshastighet:
0,1 till 8 ml/min.
0,3 till 24,17 ml/min.
0,6 till 48,33 ml/min.
1,5 till 116,67 ml/min.
3 till 241,67 ml/min.
Hastighet:
1,67 varv/min
10 varv/min
25 varv/min
5 varv/min
50 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11872593
Brand: Masterflex™ 0754260
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Leverera konsekventa, repeterbara flödeshastigheter med dessa frekvensomriktare. Masterflex™ L/S™ Drivenheter med fast hastighet är staplingsbara och idealiska för labb-, fält- eller processmatningsapplikationer. Välj mellan sju hastigheter baserat på flödeshastighet eller antal huvuden som krävs.
Frekvensomriktare accepterar fem olika pumphuvudtyper: Standard, Easy-Load™ , Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 och patronpumphuvuden.
  • Tänd strömbrytare på framsidan av frekvensomriktaren bekräftar att pumpen är igång
  • Motorer är UL- och cUL-listade och CE-kompatibla
  • 230 VAC-modeller inkluderar IEC320/CEE22-uttag
  • Enheter levereras med landsspecifik sladd/kontaktenhet
  • Målat stålhölje är IP22-klassat
  • Drivenheten är skyddad från att vatten faller vertikalt
  • Körhastigheten kan variera± 15 %, med förbehåll för fluktuationer i nätspänning och frekvens
Specifikationer
Elektriska krav 230 VAC< 1/25 hk< 70 w
Flödeshastighet 3 till 241,67 ml/min.
Inkluderar IEC320/CEE22 Sockel
Total höjd (metrisk) 118 mm
Total längd (metrisk) 15.2 cm
Total bredd (metrisk) 134 mm
Hastighetskontroll ±15 %
Typ Drivenhet till pumpar
Wattal <70 w
Hastighet 50 varv/min