Läs mer
Masterflex™ L/S™ Drivenhet med fast hastighet, 230 VAC/50 Hz modeller
Handla allt Masterflex ProdukterBeskrivning
Frekvensomriktare accepterar fem olika pumphuvudtyper: Standard, Easy-Load™ , Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 och patronpumphuvuden.
- Tänd strömbrytare på framsidan av frekvensomriktaren bekräftar att pumpen är igång
- Motorer är UL- och cUL-listade och CE-kompatibla
- 230 VAC-modeller inkluderar IEC320/CEE22-uttag
- Enheter levereras med landsspecifik sladd/kontaktenhet
- Målat stålhölje är IP22-klassat
- Drivenheten är skyddad från att vatten faller vertikalt
- Körhastigheten kan variera± 15 %, med förbehåll för fluktuationer i nätspänning och frekvens
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 230 VAC< 1/25 hk< 70 w |
| Flödeshastighet | 1,5 till 116,67 ml/min. |
| Inkluderar | IEC320/CEE22 Sockel |
| Total höjd (metrisk) | 118 mm |
| Total längd (metrisk) | 15.2 cm |
| Total bredd (metrisk) | 134 mm |
| Hastighetskontroll | ±15 % |
| Typ | Drivenhet till pumpar |
| Wattal | <70 w |
| Hastighet | 25 varv/min |