Läs mer
Masterflex™ L/S™ Kompakt pumpdrift med variabel hastighet
Produktkod. 11765429
Change view
Elektriska krav:
115/230 VAC 120 mA
12 VDC
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav unitSize
11765429 12 VDC Varje
11791349 115/230 VAC 120 mA -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11765429 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7720012
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa enheter när du behöver pumpa vätska i högre hastighet, men utrymmet är begränsat i ditt labb. MasterFlex™ L/S™ Kompakt pumpdrift med variabel hastighet ger mångsidig prestanda i begränsat utrymme.
Drivenheten accepterar två olika pumphuvudtyper: Standard och Easy-Load™ . Separat envarvshastighetskontroll och på/av-brytare med grön strömindikator bibehåller hastighetsinställningen samtidigt som pumpen slås på/av. Stapelbar, kompakt enhet är perfekt för små arbetsytor.
  • Målat stålhölje är IP22-klassat. Huset skyddar drivningen från vertikalt fallande vatten
  • MAX-knappen driver pumpen med maximalt —varvtal för att fylla eller snabbt spola slangar
  • Reversibel permanentmagnet DC-motor låter dig pumpa i båda riktningarna
  • Fjärrkontrollalternativ på baksidan av pumpen
  • Starta/stoppa pumpen via kontaktstängning
Specifikationer
Elektriska krav 12 VDC
Flödeshastighet 2,1 till 560 ml/min.
Total höjd (metrisk) 114 mm
Total längd (metrisk) 13.6 cm
Total bredd (metrisk) 132 mm
Reversibel Ja
Hastighetskontroll ±5 %
Typ Drivenhet till pumpar
Spänning 12 VDC
Hastighet 35 200 –rpm