Beskrivning
Drivenheten accepterar två olika pumphuvudtyper: Standard och Easy-Load™ . Separat envarvshastighetskontroll och på/av-brytare med grön strömindikator bibehåller hastighetsinställningen samtidigt som pumpen slås på/av. Stapelbar, kompakt enhet är perfekt för små arbetsytor.
- Målat stålhölje är IP22-klassat. Huset skyddar drivningen från vertikalt fallande vatten
- MAX-knappen driver pumpen med maximalt —varvtal för att fylla eller snabbt spola slangar
- Reversibel permanentmagnet DC-motor låter dig pumpa i båda riktningarna
- Fjärrkontrollalternativ på baksidan av pumpen
- Starta/stoppa pumpen via kontaktstängning
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 115/230 VAC 120 mA |
| Flödeshastighet | 2,1 till 560 ml/min. |
| Total höjd (metrisk) | 114 mm |
| Total längd (metrisk) | 13.6 cm |
| Total bredd (metrisk) | 132 mm |
| Reversibel | Ja |
| Hastighetskontroll | ±5 % |
| Typ | Drivenhet till pumpar |
| Spänning | 115/230 VAC |
| Hastighet | 35 200 –rpm |