Läs mer
Masterflex™ PC/T15 Pumphuvud i stål
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 1000 ml/min. |
| För användning med (applikation) | Idealisk för vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet |
| För användning med | Masterflex L/S pumpdrifter som kräver pumphuvud med långa axlar (dessa pumphuvuden är inte kompatibla med standardaxeldrev) |
| Slangstorlek | L/S™ 15 |
| Typ | Pumphuvud |
| Rotormaterial | Kallvalsat stål |