Läs mer
Masterflex™ L/S™ Digital drivenhet med Easy-Load™ II-pumphuvud för högpresterande slangar
Handla allt Masterflex ProdukterBeskrivning
- Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och —driftlägen kontinuerlig drift, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering eller volymdispensering
- Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
- Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), l eller gal; Kopiera —1 till 9 999 dispenseringscykler; eller Tid—Tidsintervall för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel) Antidrippfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
- Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetsregleringsnoggrannhet med 6000 till 1 nedsänkningsförhållande
- Modeller med sensor med öppet huvud stoppar drivmotorn när pumphuvudet öppnas
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, cETLus, ISO 1900:2008 |
| Kanaler | 1 |
| Kontrolltyp | Variabel hastighet |
| Visningstyp | LCD |
| Kapslingsklassificering | IP33 |
| Flödeshastighet | 0,28 till 1700 ml/min. |
| Motorhastighet | 600 rpm |
| Reversibel | Ja |
| Hästkraft | 1/10 hp |
| Inkluderar | 07522-20 drivenhet, 3 m (10 fot) Slang, C-Flex ULTRA L/S 24 06434-24, L/S Easy-Load II 77200-62 pumphuvud |
| Visa mer |
MFLX77921-75-pumpsystemet består av MFLX07522-20, 600 rpm motor/drivning och L/S Easy-Load pumphead MFLX77200-62. Med denna modell kan maximalt två L/S lättlastade pumphuvuden, MFLX77200-62, staplas med rätt harwdare # MFLX77200-02. Att stapla fler än två pumphuvuden rekommenderas inte och kan skada motorn.