Läs mer
Masterflex™ L/S™ 8-kanals/4-rullar digital enhet med flerkanals patronpumphuvud för L/S™ Precisionsrör
Produktkod. 15114696 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,0034 till 18 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15114696 0,0034 till 18 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 15114696 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7791925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86665.00 SEK
    63967.40 SEK / Paket med 1
    Save 22697.60 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 24-02-2027
Precisions digitala frekvensomriktare erbjuder en underhållsfri motor med hög precision och grafiskt gränssnitt som gör installation och drift enklare än någonsin.
  • Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och —driftlägen kontinuerlig drift, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering eller volymdispensering
  • Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
  • Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), l eller gal; Kopiera —1 till 9 999 dispenseringscykler; eller —Tidsintervall för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel) Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
  • Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetsregleringsnoggrannhet med 6000 till 1 nedsänkningsförhållande
  • Modeller med sensor med öppet huvud stoppar drivmotorn när pumphuvudet öppnas
  • Flödesområde 0,0034 till 18 mL/min per kanal med inkluderad —slangsats flödeshastighet beror på frekvensomriktarens varvtal och slangstorlek
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cETLus, ISO 1900:2008
Kanaler 8
Kontrolltyp Variabel hastighet
Visningstyp LCD
Kapslingsklassificering IP33
Flödeshastighet 0,0034 till 18 ml/min.
Motorhastighet 100 rpm
Hästkraft 1/10 hp
Inkluderar 06447-34 Slang, 07519-06 Pump Head, 07522-30 Drive, 6 ft. (1,8 m) Linsladd med IEC 320/CEE22 Sockel
Modell L/S Åtta-kanals fyrrullskassett
Motortyp Underhållsfri borstlös motor
Pumphuvud L/S™ 8-kanals, 4-vals patronhuvud 07519-06
Total längd (metrisk) 436.37 mm
Total bredd (metrisk) 210.82 mm
Total höjd (metrisk) 215.9 mm
Elektriska krav 2,2/1,1 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Spänning 90/260 VAC
Amperage 2,2/1,1 A
Frekvens 50/60 Hz