Läs mer
Sartorius™ Masterflex™ Economy Drive Peristaltic Pump
Handla allt Sartorius Produkter
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Suitable for Vivaflow™ laboratory crossflow cassette units
- Durable and affordably priced
- Variable speed
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetskontroll | Variabel |
| Vikt (metrisk) | 4.1 kg |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 37 W |