Läs mer
Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Högpresterande precisionspumpslang
Slangstorlek:
15
24
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För applikationer som involverar tryck, suglyft, trögflytande vätskor eller lång slanglivslängd
- Tjockare vägg jämfört med precisionspumpslangar
- Flödesintervallen är ungefärliga, beräknade under följande förhållanden: 0 psig vid inloppet, 0,5 psig vid utloppet; vattentemperatur vid 72 F (°22 °C)
- Ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet
- Lång livslängd under tryck upp till 60 psi (4 bar)
- Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
- Möter USP Klass VI kriterier
- FDA-kompatibel
- Farmaceutisk bioteknik och livsmedelstillämpningar
- Opak off-white
- Rekommenderas inte för användning i L/S Högpresterande pumphuvuden
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.8 mm |
| Material | PharmaPure |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | läkemedels-, bioteknik- och livsmedelstillämpningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Slangstorlek | 15 |
| Flödeshastighet | 1,7 till 1000 ml/min. |
| Höjd (metrisk) | 8.8 m |
| Gaspermeabilitet | Låg |
| Visa mer |