Läs mer
Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. p-6830107
Slangstorlek:
15
24
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11876753
Brand: Masterflex™ 0643515
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda vätskerenheten med PharmaPure™ slang. Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Högpresterande precisionspumpslangar har ultralåg spallation, idealisk för känsliga och dyra vätskor och för filtreringstillämpningar.
  • För applikationer som involverar tryck, suglyft, trögflytande vätskor eller lång slanglivslängd
  • Tjockare vägg jämfört med precisionspumpslangar
  • Flödesintervallen är ungefärliga, beräknade under följande förhållanden: 0 psig vid inloppet, 0,5 psig vid utloppet; vattentemperatur vid 72 F (°22 °C)
  • Ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet
  • Lång livslängd under tryck upp till 60 psi (4 bar)
  • Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
  • Möter USP Klass VI kriterier
  • FDA-kompatibel
  • Farmaceutisk bioteknik och livsmedelstillämpningar
  • Opak off-white
  • Rekommenderas inte för användning i L/S Högpresterande pumphuvuden
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material PharmaPure
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) läkemedels-, bioteknik- och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Slangstorlek 15
Flödeshastighet 1,7 till 1000 ml/min.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak off-white
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Slangar för pumpar