Läs mer
Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Precisionspumpslang
Beskrivning
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer. Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet.
- Ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet
- Lång livslängd under tryck upp till 60 psi (4 bar)
- Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
- Möter USP Klass VI kriterier
- FDA-kompatibel
- Farmaceutisk bioteknik och livsmedelstillämpningar
- Opak off-white
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 12.7 mm |
| Material | PharmaPure |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | läkemedels-, bioteknik- och livsmedelstillämpningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Slangstorlek | 82 |
| Flödeshastighet | 0,02 till 13 l/min. |
| Höjd (metrisk) | 7 m |
| Gaspermeabilitet | Låg |
| Visa mer |