Läs mer
Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11896753
Change view
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11896753 26 Varje
11806763 73 Varje
11816763 82 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11896753 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0643526
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda vätskerenheten med PharmaPure™ slang. Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Precision Pump Tubing har ultralåg spallation, idealisk för känsliga och dyra vätskor och för filtreringstillämpningar.
Slangen är specialextruderad för att passa Masterflex™ Pumps. Konstruerad för lång livslängd i peristaltiska pumpapplikationer. Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet.
  • Ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet
  • Lång livslängd under tryck upp till 60 psi (4 bar)
  • Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
  • Möter USP Klass VI kriterier
  • FDA-kompatibel
  • Farmaceutisk bioteknik och livsmedelstillämpningar
  • Opak off-white
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material PharmaPure
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) läkemedels-, bioteknik- och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Slangstorlek 26
Flödeshastighet 0,01 till 4 l/min.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak off-white
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Slangar för pumpar