Läs mer
Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11866683 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
11866683 26 Varje
11876683 73 Varje
11886683 82 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11866683 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0650826
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4585.00 SEK
    3720.38 SEK / Paket med 1
    Save 864.62 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Använd denna pumpslang för cell- och vävnadsodlingsarbete och farmaceutiska tillämpningar. Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Precision Pump Tubing motstår syror, alkalier, oxidationsmedel och animaliska och vegetabiliska oljor. Slangen är värmeförseglingsbar, bindbar och formbar. Bra för ljuskänsliga prover.
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material PharMed BPT
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) För cell- och vävnadsodlingsarbete och farmaceutiska användningar. Även bra för ljuskänsliga prover.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 1 st
Motståndsegenskaper Syror, organiska lösningsmedel
Slangstorlek 26
Flödeshastighet 0,01 till 4 l/min.
Slang Barb 1/4 tum
Färg Opak beige
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Slangar för pumpar