Läs mer
Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Högpresterande precisionspumpslang
Beskrivning
Välj denna högpresterande slang för applikationer som involverar tryck, suglyft eller viskösa vätskor. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Högpresterande precisionspumpslangar är idealiska för cell- och vävnadsodlingsarbete och farmaceutiska användningar. Även bra för ljuskänsliga prover.
- Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
- Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
- Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
- Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6.4 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,94 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24 mm |
| Total längd (engelska) | 24.9 ft. |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | För cell- och vävnadsodlingsarbete och farmaceutiska användningar. Även bra för ljuskänsliga prover. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Visa mer |