Läs mer
Masterflex™ I/P™ Högpresterande precisionspumpslang, platinahärdad silikon
Beskrivning
Slangen är tillverkad med snäva —toleranser för att säkerställa exakta flödeshastigheter och lång livslängd. Fasta slangar har längre livslängd, bättre tryckgenerering, starkare vakuum/suglyft och lägre gaspermeabilitet än mjukare slangar.
- God kemikaliebeständighet
- Motstår frätande ämnen, lösningsmedel och oljor vid förhöjda temperaturer
- Möter USP Klass VI kriterier, och är FDA-kompatibel
- Optiskt inspekterad och fabrikstestad
- Ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet
- Lång pumplivslängd; pump vid kontinuerliga tryck upp till 40 psi
- Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 12.7 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Total längd (metrisk) | 300 cm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Slangstorlek | 88 |
| Flödeshastighet | 0,02 till 17 l/min. |
| Slang Barb | 1/2 tum. |
| Höjd (metrisk) | 8.8 m |
| Maximalt tryck | 35 psi |
| Visa mer |