Läs mer
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone
Produktkod. 11720989
Change view
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
7.6m
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11720989 35 Varje
11855181 15 7.6m
11875181 24 7.6m
10709874 36 7.6m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11720989 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9641035
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt biokompatibilitet som uppfyller flera klassificeringar
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™-pump med denna silikonpumpslang. Masterflex™ L/S™ Peroxide-Cured Silicone High-Performance Precision Pump Tubing ger exakt, repeterbart flöde. Idealisk för läkemedels- och bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Uppfyllande
USP-klass V extraherbara material; Överstiger USP-klass VI implantat; Europeiska farmakopén (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 och 211; Överstiger 3A Sanitära cGMPs; REACH, RoHS, ADCF-kompatibel
Garanti
Ingen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP-klass V extraherbara material; Överstiger USP-klass VI implantat; Europeiska farmakopén (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 och 211; Överstiger 3 A Sanitära cGMPs; REACH, RoHS, ADCF-kompatibel
Beskrivning Masterflex™ platinahärdad silikonslang, L/S™ 35, 25 fot.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 5/16 tum
Diameter (metrisk) Inre 7.9 mm
Material Platinahärdad silikon
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
För användning med Masterflex L/S pumphuvuden för högpresterande (tjockväggiga) slangar
För användning med (applikation) Utmärkt biokompatibilitet, inga lakbara tillsatser, fri från ftalater och latex, giftfri, svampbeständig, inga lukter eller smakämnen, brett temperaturområde, resistent mot väder, ozon, corona och strålning
Min. Driftstemperatur (engelska) Pumpning: -40 °F
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek 35
Flödeshastighet 3.8 till 2300 ml/min.
Slang Barb 5/16 tum
Steriliseringsmetod Autoklavera i 121 °C (vid 15 psi i 30 minuter)
Höjd (metrisk) 8,8 m vatten
Höjd (engelska) 29 fot Vatten
Inkluderar 25 fot. kontinuerlig längd av slang, lindad
Gaspermeabilitet O2: 7961; CO2: 20 132
Begränsningar Använd inte med koncentrerade syror och baser, organiska lösningsmedel eller oljor. Relativt hög gaspermeabilitet.
Färg Genomskinlig färglös till ljus bärnsten
Maximalt tryck 35 psig (2,4 bar)
Vakuumnivå 26 tum Hg (660 mm Hg)
Max. Driftstemperatur (engelska) Pumpning: 212 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) Pumpning: 100 °C
Produkttyp Slangar för peristaltisk pump