Läs mer
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
7.6m
Varje
Beskrivning
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™-pump med denna silikonpumpslang. Masterflex™ L/S™ Peroxide-Cured Silicone High-Performance Precision Pump Tubing ger exakt, repeterbart flöde. Idealisk för läkemedels- och bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
- Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
- Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
- Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
- Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,94 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24 mm |
| Total längd (engelska) | 24.9 ft. |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 25 ft./Pk. |
| Slangstorlek | 24 |
| Visa mer |