Läs mer
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone
Produktkod. p-8000837
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
7.6m
Varje
Produktkod. 11855181
Brand: Masterflex™ 9641015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt biokompatibilitet som uppfyller flera klassificeringar
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™-pump med denna silikonpumpslang. Masterflex™ L/S™ Peroxide-Cured Silicone High-Performance Precision Pump Tubing ger exakt, repeterbart flöde. Idealisk för läkemedels- och bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,59 tum
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Total längd (engelska) 24.9 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Slangstorlek 15
Flödeshastighet 1,7 till 1000 ml/min.
Slang Barb 3/16 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 40 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttyp Slangar för pumpar