Läs mer
Masterflex™ Platinum-Cured Silicone Tubing
Slangstorlek:
73
Förpackningsstorlek:
7.5m
Beskrivning
- Slightly greater clarity than peroxide-cured tubing.
- Smooth surfaces; lower protein binding levels.
- Fewer potential leachables.
- Ideal for pharmaceutical and biotechnology use.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 9.5 mm |
| Material | Silicone (Platinum-Cured) |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50°C |
| Slangstorlek | 73 |
| Flödeshastighet | 8000 mL/min maximum |
| Bredd (metrisk) | 7.6 m |
| Maximalt tryck | 40psi, 2.7 bar |
| Vakuumnivå | 660 mm Hg maximum |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 230°C |