Läs mer
Masterflex™ Platinahärdad silikonslang
Produktkod. 15202710
Diameter (metrisk) Inre:
0.76 mm
Förpackningsstorlek:
25fot
Produktkod. 15202710
Brand: Masterflex™ 9580201
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, USP , USDA, GMP
Diameter (metrisk) Inre 0.76 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 2.4 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 460 °C