Läs mer
Masterflex™ L/S™ 4-kanals digital drivenhet med flerkanaligt pumphuvud för L/S™ precisionsslang
Produktkod. 15340614
Flödeshastighet:
0,047 till 280 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15340614
Brand: Masterflex™ 7792185
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad med underhållsfri motor med hög precision och ett grafiskt gränssnitt —gör installation och drift enkel.
  • Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och —driftlägen kontinuerlig drift, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering eller volymdispensering
  • Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
  • Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), l eller gal; Kopiera —1 till 9 999 dispenseringscykler; eller Tid—Tidsintervall för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel) Antidrippfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
  • Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetsregleringsnoggrannhet med 6000 till 1 nedsänkningsförhållande
  • Modeller med sensor med öppet huvud stoppar drivmotorn när pumphuvudet öppnas
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cETLus, ISO 1900:2008
Kanaler 4
Kontrolltyp Variabel hastighet
Visningstyp LCD
Kapslingsklassificering IP33
Flödeshastighet 0,047 till 280 ml/min.
Motorhastighet 600 rpm
Reversibel Ja
Hästkraft 1/10 hp
Inkluderar 07522-20 drivenhet, BioPharm Plus Silikonslangsats L/S 16 96116-16 Slang x 8, L/S Fyrkanals 07535-04 pumphuvud
Material Platina, silikon (slang)
Modell L/S 4-kanals
Motortyp Underhållsfri borstlös motor
Pumphuvud L/S™ fyrkanals pumphuvud 07535-04
Total längd (metrisk) 349 mm
Total bredd (metrisk) 210.82 mm
Total höjd (metrisk) 215.9 mm
Elektriska krav 2,2/1,1 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Spänning 90/260 VAC
Amperage 2,2/1,1 A
Frekvens 50/60 Hz