Läs mer
Masterflex™ Polykarbonathus Standard pumphuvud
Använd detta pumphuvud för vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet. Masterflex™ Polykarbonathus Standardpumphuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek.
Brand:  Masterflex™ 07017-21
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11705099
  • 5550.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 19-12-2025
Beskrivning
Använd detta pumphuvud för vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet. Masterflex™ Polykarbonathus Standardpumphuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek.
  • Välj standardpumphuvud för precisionsslangar för vanliga vätskeöverföringstillämpningar eller standardpumphuvud för högpresterande precisionsslangar för bättre tryckgenerering, suglyft och förmågan att pumpa viskösa vätskor
  • Finns med klar polykarbonat (PC) hölje med antingen kallvalsat stål (CRS ) eller rostfria (SS) rotorer; CRS ger ekonomi, medan SS erbjuder bättre kemisk resistens och hållbarhet
  • De– 52 modeller med ogenomskinligt svart polyfenylensulfid (PPS) hölje och SS-rotorer erbjuder den bästa totala kemiska resistensen
  • Pumphuvudet är kompakt och enkelt i design med samma ingång/utgång för slangar på —sidan perfekt för utrymmesbegränsade applikationer
  • Standardhuvuden är kompakta och lätta att integrera i dina OEM-applikationer. Ring för mer information om våra omfattande OEM-tjänster
  • Inkluderar: slangladdningsnyckel, enkelkanals monteringsutrustning och en 15 in. (38 cm) längd av silikonpumpslang
Specifikationer
Specifikationer
2,8 ml/min.
Slangladdningsnyckel, enkanalig monteringsutrustning och en 15 tum lång silikonpumpslang
1
Fast
7.6 cm
1 vardera
Standard pumphuvud
1 till 600 rpm
För vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet
07017-21
3
6.4 cm
7 cm
L/S 17
Rostfritt stål
Polykarbonat
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Se tillbehörsprodukter