Läs mer
Masterflex™ Polykarbonathus Standard pumphuvud
Produktkod. 11715168 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,21 ml/min.
0,8 ml/min.
1,7 ml/min.
2,8 ml/min.
Rotormaterial:
Kallvalsat stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Rotormaterial Förpackningsstorlek
11715168 1,7 ml/min. Kallvalsat stål Varje
11795158 0,21 ml/min. Kallvalsat stål Varje
11785089 0,8 ml/min. Rostfritt stål Varje
11725168 2,8 ml/min. Kallvalsat stål Varje
11705099 2,8 ml/min. Rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11715168 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0701520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4145.00 SEK
    3076.94 SEK / Paket med 1
    Save 1068.06 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Använd detta pumphuvud för vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet. Masterflex™ Polykarbonathus Standardpumphuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek.
  • Välj standardpumphuvud för precisionsslangar för vanliga vätskeöverföringstillämpningar eller standardpumphuvud för högpresterande precisionsslangar för bättre tryckgenerering, suglyft och förmågan att pumpa viskösa vätskor
  • Finns med klar polykarbonat (PC) hölje med antingen kallvalsat stål (CRS ) eller rostfria (SS) rotorer; CRS ger ekonomi, medan SS erbjuder bättre kemisk resistens och hållbarhet
  • De– 52 modeller med ogenomskinligt svart polyfenylensulfid (PPS) hölje och SS-rotorer erbjuder den bästa totala kemiska resistensen
  • Pumphuvudet är kompakt och enkelt i design med samma ingång/utgång för slangar på —sidan perfekt för utrymmesbegränsade applikationer
  • Standardhuvuden är kompakta och lätta att integrera i dina OEM-applikationer. Ring för mer information om våra omfattande OEM-tjänster
  • Inkluderar: slangladdningsnyckel, enkelkanals monteringsutrustning och en 15 in. (38 cm) längd av silikonpumpslang
Specifikationer
Flödeshastighet 1,7 ml/min.
För användning med (applikation) För vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet
Inkluderar Slangladdningsnyckel, enkanalig monteringsutrustning.
Modell 07015-20
Antal kanaler 1
Antal rullar 3
Ocklusionstyp Fast
Totalt djup (metriskt) 6.4 cm
Total höjd (metrisk) 7.6 cm
Total bredd (metrisk) 7 cm
Kvantitet 1 vardera
Typ av rör L/S 15
Typ Standard pumphuvud
Rotormaterial Kallvalsat stål
Hastighet 1 till 600 rpm
Material för fodral Polykarbonat