Läs mer
Masterflex™ Polykarbonathus Standard pumphuvud
Beskrivning
Använd detta pumphuvud för vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet. Masterflex™ Polykarbonathus Standardpumphuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek.
- Välj standardpumphuvud för precisionsslangar för vanliga vätskeöverföringstillämpningar eller standardpumphuvud för högpresterande precisionsslangar för bättre tryckgenerering, suglyft och förmågan att pumpa viskösa vätskor
- Finns med klar polykarbonat (PC) hölje med antingen kallvalsat stål (CRS ) eller rostfria (SS) rotorer; CRS ger ekonomi, medan SS erbjuder bättre kemisk resistens och hållbarhet
- De– 52 modeller med ogenomskinligt svart polyfenylensulfid (PPS) hölje och SS-rotorer erbjuder den bästa totala kemiska resistensen
- Pumphuvudet är kompakt och enkelt i design med samma ingång/utgång för slangar på —sidan perfekt för utrymmesbegränsade applikationer
- Standardhuvuden är kompakta och lätta att integrera i dina OEM-applikationer. Ring för mer information om våra omfattande OEM-tjänster
- Inkluderar: slangladdningsnyckel, enkelkanals monteringsutrustning och en 15 in. (38 cm) längd av silikonpumpslang
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 2,8 ml/min. |
| För användning med (applikation) | För vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet |
| Inkluderar | Slangladdningsnyckel, enkanalig monteringsutrustning och en 15 tum lång silikonpumpslang |
| Modell | 07017-20 |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal rullar | 3 |
| Ocklusionstyp | Fast |
| Totalt djup (metriskt) | 6.4 cm |
| Total höjd (metrisk) | 7.6 cm |
| Total bredd (metrisk) | 7 cm |
| Visa mer |